Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor Eppendorf™ A-4-81
Améliorez la flexibilité des centrifugeuses Eppendorf grâce à ces adaptateurs de rotor
216.00€
Spécification
Type | Adaptateur |
---|---|
Type de tube | Plat |
À utiliser avec (équipement) | Rotor A-4-81 Eppendorf |
Taille de l’alésage (métrique) | 11 mm |
Nbre de positions | 80 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11883422
|
Eppendorf™
5810745004 |
1,5 à 2 ml |
216.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11893422
|
Eppendorf™
5810746000 |
2,6 à 5 ml |
216.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Adaptateurs
- Pour rotor Eppendorf™ A-4-81
Spécification
Adaptateur | |
Rotor A-4-81 Eppendorf | |
80 |
Plat | |
11 mm | |
2/boîte |