Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor Eppendorf™ A-4-81
Améliorez la flexibilité des centrifugeuses Eppendorf grâce à ces adaptateurs de rotor
Marque: Eppendorf™ 5810745004
205.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs
- Pour rotor Eppendorf™ A-4-81
Spécification
Adaptateur | |
1,5 à 2 ml | |
11 mm | |
2/boîte |
Plat | |
Rotor A-4-81 Eppendorf | |
80 |