Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rond de 85 ml
Marque: Eppendorf™ 5702723002
189.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Portoir centrifugeuse 5702/R/RH• Portoir rond
• Non compatible capuchon anti-aérosol
Spécification
Adaptateur | |
15 ml | |
17,2 mm | |
2/boîte |
Falcon conique | |
Godet rond de 85 ml | |
2 |