Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rond de 85 ml
199.00€
Spécification
Type | Adaptateur |
---|---|
Type de tube | Falcon conique |
Nb par paquet | 2/boîte |
Code produit | Marque | Type de tube | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tube | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10565792
|
Eppendorf™
5702737003 |
Falcon conique | 2 à 7 ml |
199.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10669651
|
Eppendorf™
5702736007 |
Falcon conique | 1 à 1,4 ml |
199.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11568683
|
Eppendorf™
5702723002 |
Falcon conique | 15 ml |
199.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Portoir centrifugeuse 5702/R/RH• Portoir rond
• Non compatible capuchon anti-aérosol
Spécification
Adaptateur | |
Falcon conique | |
2/boîte |