Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godets à double sachet de sang pour Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotors
Sélectionnez les adaptateurs pour les poches de sang biplace ou les adaptateurs de crochet pour les séparations de sang de cordon dans des seaux à double poche de sang pour les rotors Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16.
288.44€ - 772.85€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Godet pour poche de sang double |
---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15610937
|
Thermo Scientific™
75003851 |
Adaptateur pour poche de sang Quint double pour taille XXL (110 x 88 mm) (ensemble de 2) | 12/16 x 500 ml |
310.55€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15723088
|
Thermo Scientific™
75003852 |
Adaptateur pour poche de sang Quint double pour taille XL (110 x 76 mm) (kit de 2) | 12/16 x 500 ml |
288.44€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15733088
|
Thermo Scientific™
75003853 |
Adaptateur pour poche de sang Quint double pour taille M (110 x 57mm) (kit de 2) | 12/16 x 450 ml |
290.45€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15743088
|
Thermo Scientific™
75003855 |
Adaptateur de crochet pour séparer le sang de cordon, à utiliser avec des adaptateurs de taille M (ensemble de 2) | 12/16 x 300 ml |
772.85€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15708359
|
Thermo Scientific™
75003868 |
Adaptateur de crochet pour séparations de sang de cordon, à utiliser avec des adaptateurs de taille XXL (ensemble de 2) | 12/16 x 300 ml |
721.59€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les centrifugeuses de banques de sang Thermo Scientific offrent la flexibilité nécessaire pour sélectionner des rotors de plus grande capacité ou faire correspondre des flux de travaux existants avec plusieurs rotors et godets Thermo Scientific™ HAEMAFlex™.
Pour satisfaire des besoins de traitement sanguin à haut débit, utilisez le rotor à godets oscillants HAEMAFlex 12 pour 12 poches de sang de 500 ml. Sinon, procédez à une mise à niveau de la capacité de votre centrifugeuse pour atteindre 16 poches de sang de 500 ml grâce au rotor HAEMAFlex 16 et aux mêmes godets.Sélectionnez les adaptateurs pour les poches à sang quintuples (taille XXL, XL ou M) ou les adaptateurs de crochet pour séparer le sang du cordon (taille XXL ou M).
Spécification
Godet pour poche de sang double |