Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godets à double sachet de sang pour Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotors
Sélectionnez les adaptateurs pour les poches de sang biplace ou les adaptateurs de crochet pour les séparations de sang de cordon dans des seaux à double poche de sang pour les rotors Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003851
225.11 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15610937
  • 310.55€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les centrifugeuses de banques de sang Thermo Scientific offrent la flexibilité nécessaire pour sélectionner des rotors de plus grande capacité ou faire correspondre des flux de travaux existants avec plusieurs rotors et godets Thermo Scientific™ HAEMAFlex™.
Pour satisfaire les besoins de traitement sanguin à haut débit, utilisez le rotor à godets oscillants HAEMAFlex 12 avec une capacité de 12 poches de sang de 500 ml ou procédez à une mise à niveau de la capacité de votre centrifugeuse pour atteindre 16 poches de sang de 500 ml grâce au rotor HAEMAFlex 16 et aux mêmes godets.
Sélectionnez les adaptateurs pour les doubles poches de sang Quint (taille XXL, XL ou M) ou les adaptateurs de crochet pour séparer le sang de cordon (taille XXL ou M).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur pour poche de sang
12/16 x 500 ml
Godet pour poche de sang double
Adaptateur pour poche de sang Quint double pour taille XXL (110 x 88 mm) (ensemble de 2)