Learn More
FTM Technologies™ Filtres au charbon actif
Utilisé pour éliminer les odeurs nocives ou désagréables émanant de liquides, vapeurs ou fumées. Les filtres à charbon actif FTM Technologies™ sont à utiliser avec des hottes filtrantes.
156.00€ - 322.00€
Spécification
Matériau | Charbon actif |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les vapeurs, acides et odeurs organiques |
Nb par paquet | 1Chaque |
Type | Filtre |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738044
|
FTM Technologies™
FCP1 |
Pour hottes d’aspiration (à l’exception des hottes HI8F/HI8V) |
322.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11738024
|
FTM Technologies™
FC2 |
Modèles de hotte d’aspiration HI8F/HI8V. |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection supérieure en laboratoire
- Compatibles avec une vaste gamme de hottes filtrantes
Spécification
Charbon actif | |
Pour les vapeurs, acides et odeurs organiques | |
1Chaque | |
Filtre |