Learn More
FTM Technologies™ Filtres au charbon actif
Utilisé pour éliminer les odeurs nocives ou désagréables émanant de liquides, vapeurs ou fumées. Les filtres à charbon actif FTM Technologies™ sont à utiliser avec des hottes filtrantes.
Marque: FTM Technologies™ FC2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protection supérieure en laboratoire
- Compatibles avec une vaste gamme de hottes filtrantes
Spécification
Modèles de hotte d’aspiration HI8F/HI8V. | |
Pour les vapeurs, acides et odeurs organiques | |
Filtre |
Charbon actif | |
1Chaque |