Learn More
Charbon actif, iodé, Thermo Scientific Chemicals
126.00€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C |
Poids moléculaire (g/mol) | 12.011 |
Numéro MDL | MFCD00133992 |
Clé InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
CID PubChem | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
Nom IUPAC | carbone |
SMILES | [C] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtrationIdentifiants chimiques
7440-44-0 | |
12.011 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
carbone |
C | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Spécification
Activated charcoal | |
Noir | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbone | |
5462310 | |
12 | |
Fines tiges |
7440-44-0 | |
C | |
14, 1807 | |
Solubility in water: insoluble | |
[C] | |
12.011 | |
CHEBI:27594 | |
5%, exact strength on the certificate of analysis |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Flammable solid.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
- Activated charcoal, iodinated
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.