Learn More
Charbon actif, iodé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Activated charcoal |
Couleur | Noir |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 250 g |
Merck Index | 14, 1807 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 12 |
Pourcentage de pureté | 5%, exact strength on the certificate of analysis |
Forme physique | Fines tiges |
Safety and Handling
Product Identifier
- Activated charcoal, iodinated
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.