Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Ressentez tout, sauf le froid
74.00€
Spécification
Matériau arrière | PVC, acrylique, nylon |
---|---|
Certifications/Conformité | EN388:2016/2231B, EN511/12X |
Classification | Catégorie III |
Zone enduite | Revêtement au niveau de la paume |
Matériau de la manchette | PVC ; acrylique ; nylon |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15803427
|
Ansell™
97631070 |
7 |
74.00€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15813427
|
Ansell™
97631080 |
8 |
74.00€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15823427
|
Ansell™
97631090 |
9 |
74.00€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15863417
|
Ansell™
97631100 |
10 |
74.00€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15873417
|
Ansell™
97631110 |
11 |
74.00€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haut niveau de dextérité
- Le revêtement en PVC reste plus flexible à des températures froides que l’ensemble proposé par la concurrence
- Gant chaud qui aide à combattre les engelures
- Une combinaison chef de file dans l’industrie en termes de confort, de chaleur et de dextérité
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Specifications
PVC, acrylique, nylon | |
Catégorie III | |
PVC ; acrylique ; nylon | |
Gant haute dextérité par temps froid, trempé, en PVC souple. Le gant reste souple jusqu’à -25°C | |
Noir | |
Non | |
Qualité industrielle | |
Oui | |
Mechanical Protection Gloves (Medium-duty) | |
ActivAmr 97-631, 97-631 | |
Protection mécanique | |
Poignet tricoté avec tissu de liaison sur-bord | |
tricoté | |
Niveau 1 | |
Série ActivArmr |
EN388:2016/2231B, EN511/12X | |
Revêtement au niveau de la paume | |
Newton | |
PVC | |
Niveau B | |
Paume trempée | |
Spécifique | |
Non poudrés | |
Non stérile | |
doigt complet | |
Noir | |
Nylon ; acrylique | |
1 paire dans un sachet ; 6 paires dans un grand sac ; 6 grands sacs dans un carton | |
36 paire | |
3 |