Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Code produit. 15873417
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Ressentez tout, sauf le froid
  • Haut niveau de dextérité
  • Le revêtement en PVC reste plus flexible à des températures froides que l’ensemble proposé par la concurrence
  • Gant chaud qui aide à combattre les engelures
  • Une combinaison chef de file dans l’industrie en termes de confort, de chaleur et de dextérité
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière PVC, acrylique, nylon
Certifications/Conformité EN388:2016/2231B, EN511/12X
Classification Catégorie III
Zone enduite Revêtement au niveau de la paume
Matériau de la manchette PVC ; acrylique ; nylon
Style de coupe Newton
Description Gant haute dextérité par temps froid, trempé, en PVC souple. Le gant reste souple jusqu’à -25°C
Coating Material PVC
Couleur Noir
Cut Resistance Rating Niveau B
Jetable Non
Finition externe Paume trempée
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Poudré Non poudrés
Type de produit Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Dimensions 11
Stérilité Non stérile
Modèle ActivAmr 97-631, 97-631
Type de doigt doigt complet
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Poignet tricoté avec tissu de liaison sur-bord
Matériau de revêtement Nylon ; acrylique
Doublure tricoté
Type d’emballage 1 paire dans un sachet ; 6 paires dans un grand sac ; 6 grands sacs dans un carton
Indice de perforation Niveau 1
Quantité 36 paire
Séries Série ActivArmr
Indice de déchirure 3
Dimensions (L x l) 282 x 111 mm
Longueur (impériale) 282 mm
Largeur (métrique) 111 mm
Poids (métrique) 56 g