Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Gloves with Intercept™ Technology
Visibilité et Sécurité
180.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | PUR |
Couleur | Orange Hi-Vis |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16865260
|
Ansell
97013070 |
7 |
180.00€
12 paires |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16875260
|
Ansell
97013080 |
8 |
180.00€
12 paires |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16885260
|
Ansell
97013090 |
9 |
180.00€
12 paires |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16895260
|
Ansell
97013100 |
10 |
180.00€
12 paires |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16805270
|
Ansell
97013110 |
11 |
180.00€
12 paires |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haute visibilité au dos de la main et au niveau de la paume assurant une sécurité renforcée par rapport aux gants supportés haute visibilité classiques
- Logo réfléchissant au dos de la main renforçant la sécurité des travailleurs en cas de mauvaise visibilité et dans l'obscurité
- Support de jauge 13 offrant un confort excellent tout au long de la journée par rapport à des gants en cuir et maintenant la main au sec construction ergonomique souple et naturellement incurvée réduisant la fatigue des mains
- Excellente dextérité permettant de manipuler des pièces de petites dimensions
- Remarquable préhension en milieu sec et humide
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques
Spécification
ANSI 4 | |
PUR | |
ANSI A2 | |
Fil de technologie Ansell Intercept™ | |
Maille | |
13 |
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Orange Hi-Vis | |
Spécifique | |
4X32B | |
97-013 |