Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Gloves with Intercept™ Technology
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Le dos hautement réfléchissant permet aux travailleurs de rester en sécurité dans des environnements sombres et offrant une faible visibilité
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- La doublure de calibre 13 offre un confort accru pour une utilisation quotidienne
- Le tissu respirant minimise la transpiration en comparaison au cuir
- La conception ergonomique offre un ajustement naturellement cintré et détendu pour réduire la fatigue des mains
- Améliore les capacités de préhension dans des conditions humides et sèches
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | PUR |
Couleur | Orange Hi-Vis |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 4X32B |
Type de manchette de gant | Maille |