Learn More
Ansell ActivArmr™ 43-217 Grain Goatskin Leather TIG Welding Gloves
Premium full grain goatskin leather combined with para-aramid welted seams ensure durability in use while also providing protection from heat, flames, sparks, and weld spatter.
99.70€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III |
Matériau de la manchette | Cuir à peau de vache fractionnée |
Coating Material | Sans revêtement |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16895220
|
Ansell
43217090 |
9 |
99.70€
6 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16805230
|
Ansell
43-217 100 |
10 |
99.70€
6 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16815230
|
Ansell
43217110 |
11 |
99.70€
6 paires |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Premium full grain goatskin leather and welted seams with para-aramid thread ensure durability in use
- 3-dimensional thumb design greatly increases fine dexterity for precise welding control
- Long split cowhide cuff extends protection to the forearms
- Provides protection from heat, flames, sparks and weld spatter
- Suitable for TIG welding as well as grinding, brazing, metal fabrication, and maintenance
Spécification
ANSI 3 | |
Cuir à peau de vache fractionnée | |
Blanc | |
Cuir pour peau de chèvre à grains | |
Manchette |
EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III | |
Sans revêtement | |
ANSI A1 | |
Jaune | |
ActivArmr™ 43-217 |