Learn More
Ansell ActivArmr™ 43-217 Grain Goatskin Leather TIG Welding Gloves
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Description
- Peau de chèvre à grains complets de qualité supérieure avec coutures renforcées et filetage para-aramide pour prolonger sa durée d’utilisation
- La conception tridimensionnelle du pouce augmente considérablement la dextérité fine ce qui permet de contrôler avec précision toute tâche de soudure
- Le prolongement en peau de vache assure également la protection des avant-bras
- Protection contre la chaleur, les flammes, les étincelles et les éclaboussures
- Convient au soudage TIG, ainsi qu’au broyage, au brasage, à la fabrication et à l’entretien de métaux
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
Matériau de la manchette | Cuir à peau de vache fractionnée |
Coating Material | Sans revêtement |
Couleur | Blanc |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Matériau | Cuir pour peau de chèvre à grains |
Dimensions | 11 |
À utiliser avec (application) | Automobile, machines et équipements |
Couleur de manchette de gant | Jaune |