Learn More
Actinomycine D (cristaux rouges), Fisher BioReagents
Isolée du Streptomyces parvulus
106.00€ - 181.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-76-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C62H86N12O16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1255.438 |
Clé InChI | RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N |
CID PubChem | 131954673 |
Nom IUPAC | 2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadécan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4, |
SMILES | CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C |
Description
Cet antibiotique est un inhibiteur de transcription largement utilisé.Identifiants chimiques
50-76-0 | |
1255.438 | |
131954673 | |
CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C |
C62H86N12O16 | |
RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N | |
2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadécan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4, |
Spécification
Actinomycin-D | |
Poudre / Solide | |
245°C | |
≥98 % | |
15, 2797 | |
RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N | |
2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadécan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4, | |
131954673 | |
99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC) |
Actinomycin D | |
50-76-0 | |
Report | |
C62H86N12O16 | |
Soluble in Methanol | |
CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C | |
1255.438 | |
1255.44 | |
Rouge |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or commercial purposes.
Recommended Storage : 4°C
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Actinomycin D
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./