Learn More
Actinomycine D (cristaux rouges), Fisher BioReagents
Code produit. 10285203
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
Micro tube en poly
Isolée du Streptomyces parvulus
Cet antibiotique est un inhibiteur de transcription largement utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-76-0
Formule moléculaire C62H86N12O16
Poids moléculaire (g/mol) 1255.438
Clé InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
CID PubChem 131954673
Nom IUPAC 2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadécan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Actinomycin-D
Type Actinomycin D
Forme physique Poudre / Solide
Point de fusion 245°C
Coefficient d’extinction Report
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Merck Index 15, 2797
Conditionnement Micro tube en poly
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol
Poids de la formule 1255.44
Pourcentage de pureté 99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC)
Couleur Rouge
Quantité 10 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Actinomycin D
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./