Learn More
Brady™ Ruban de marquage rétroréfléchissant acrylique
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Acrylic Retro Reflective Sheeting Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
39.30€ - 52.80€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Matériau | Plastique |
Finition | Semi-brillant |
À utiliser avec (application) | Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11771925
|
Brady™
076310 |
Noir | 4,5 m x 50 mm |
39.30€
1 rouleau |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761925
|
Brady™
076308 |
Noir | 4,5 m x 50 mm |
39.30€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781925
|
Brady™
076312 |
Noir | 4,5 m x 75 mm |
52.80€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701645
|
Brady™
076309 |
Rouge | 4,5 m x 50 mm |
39.30€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11711645
|
Brady™
076313 |
Rouge | 4,5 m x 75 mm |
52.80€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Entretien ménager
- Maintenance des installations
- Marquage au sol
- Antiglisse
- Ruban rayé réfléchissant
Spécification
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Plastique | |
Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes | |
4,5 m | |
-40°F to +158°F | |
0,081 mm |
Acrylique, permanent | |
Semi-brillant | |
15 ft. | |
1 rouleau | |
-40°C à +70°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Ruban de marquage rétroréfléchissant acrylique