Learn More
Brady™ Ruban de marquage rétroréfléchissant acrylique
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Acrylic Retro Reflective Sheeting Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
Marque: Brady™ 076313
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entretien ménager
- Maintenance des installations
- Marquage au sol
- Antiglisse
- Ruban rayé réfléchissant
Spécification
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
4,5 m x 75 mm | |
Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes | |
4,5 m | |
-40°F to +158°F | |
0,081 mm | |
75 mm | |
Rouge | |
Bande de marquage |
Ruban de bandelettes réfléchissantes - rouge/blanc | |
Semi-brillant | |
15 ft. | |
1 rouleau | |
-40°C à +80°C | |
3 in. | |
Acrylique, permanent | |
Acrylique |