Learn More
Acrylamide (blanc, cristaux ressemblant à des aiguilles / électrophorèse), Fisher BioReagents
53.60€ - 640.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-06-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 71.08 |
Numéro MDL | MFCD00008032 |
Clé InChI | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6579 |
ChEBI | CHEBI:28619 |
Nom IUPAC | prop-2-énamide |
SMILES | NC(=O)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10562595
|
Fisher BioReagents
BP170-100 |
100 g | Flacon poly |
53.60€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10235203
|
Fisher BioReagents
BP170-500 |
500 g | Flacon poly |
76.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10502605
|
Fisher BioReagents
BP170-5 |
5 kg | Seau en PE |
640.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Cet acrylamide 3X est recristallisé pour obtenir un matériau cristallin de haute pureté adapté à la séparation électrophorétique des protéines et des acides nucléiques.Identifiants chimiques
79-06-1 | |
71.08 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28619 | |
NC(=O)C=C |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
6579 | |
prop-2-énamide |
Spécification
Acrylamide | |
0.002% max. | |
125°C | |
2.50μmhos max. | |
6.5 to 8.0 | |
≥99.9 % | |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-énamide | |
6579 | |
71.08 | |
Électrophorèse |
Solide | |
79-06-1 | |
82°C | |
Blanc | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Exempt de DNase | |
CH2:CHCONH2 | |
15, 120 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 | |
≥99.9% |
Sécurité et traitement
AVERTISSEMENT !
Emergency Overview
Toxic if swallowed. May cause cancer. Harmful if absorbed through skin or if inhaled. May impair fertility. May cause heritable genetic damage. May cause an allergic skin reaction. Irritating to eyes and skin. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with. May cause central nervous system effects. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Keep away from heat, sparks and open flame - No smoking.
NFPA
Health:2
Flammability:2
Instability:2
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT : 6.1Poison
Recommended Storage : RT
- Acrylamide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.