Learn More
Acrylamide (blanc, cristaux ressemblant à des aiguilles / électrophorèse), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Description
Cet acrylamide 3X est recristallisé pour obtenir un matériau cristallin de haute pureté adapté à la séparation électrophorétique des protéines et des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acrylamide |
Forme physique | Solide |
Acide acrylique | 0.002% max. |
Point d’ébullition | 125°C |
Point de fusion | 82°C |
Conductivité | 2.50μmhos max. |
Couleur | Blanc |
pH | 6.5 to 8.0 |
Quantité | 5 kg |
DNase | Sans DNase |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acrylamide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.