Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour le dégagement des lysats
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
284.00€ - 400.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant), supor (PES) |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Boîtier en polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17184611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8075 |
350 μl | 3,0/0,2 μm |
400.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8040 |
350 μl | 3,0/1,2 μm |
384.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8175 |
1 mL | 3,0/0,2 μm |
305.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8275 |
2 ml | 3,0/0,2 μm |
284.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant), supor (PES) | |
Non stérile | |
Boîtier en polypropylène |