Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour le dégagement des lysats
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 8275
Code produit. 17194631
  • 284.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant), supor (PES)
Non stérile
5/boîte
3,0/0,2 μm
Boîtier en polypropylène
2 ml