Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™, 1 ml
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
259.00€ - 350.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Quantité | 5/boîte |
Volume (métrique) | 900 μL (échantillon) |
Code produit | Marque | Porosité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17154461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5053 |
3,0/0,2 μm | Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant), Bio-Inert (nylon modifié à faible liaison protéique) |
295.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5051 |
1,0 μm | Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant) | ||||||
17164461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5055 |
0,2 μm | PTFE | ||||||
17184461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5063 |
0,8 μm | Mustang S | ||||||
17174461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5056 |
0,45 μm | PTFE | ||||||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Specifications
Non stérile | |
5/boîte | |
900 μL (échantillon) |