Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™, 1 ml
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 5051
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Fibre de verre (verre borosilicaté sans liant) | |
Non stérile | |
900 μL (échantillon) |
1,0 μm | |
5/boîte |