Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres AcroPak™ 20 avec membrane Supor™ EKV
Les filtres AcroPak 20 sont conçus pour faciliter la filtration de petits et moyens volumes (stérile et non stérile).
79.35€ - 87.15€
Spécification
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Zone de filtration | 20 cm2 |
Type de sortie | Raccord cannelé cranté |
Quantité | 3/boîte |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17164231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12246 |
Non stérile |
79.35€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17174231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12247 |
Stérile |
87.15€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- La membrane Supor offre un débit et une cadence élevés. Elle est idéale pour les solutions nécessitant une faible liaison protéique. Utilisation non recommandée avec certains cétones
- Traitement efficace de 2 litres maximum de liquides chimiques et biologiques
- La stérilisation par irradiation aux rayons gamma élimine l’éventuelle contamination par les résidus OEt
- L’évent en amont évite la formation de vapeurs
- Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
Spécification
PES Hydrophile | |
20 cm2 | |
3/boîte |
0,2 μm | |
Raccord cannelé cranté |