Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres AcroPak™ 20 avec membrane Supor™ EKV
Les filtres AcroPak 20 sont conçus pour faciliter la filtration de petits et moyens volumes (stérile et non stérile).
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12246
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La membrane Supor offre un débit et une cadence élevés. Elle est idéale pour les solutions nécessitant une faible liaison protéique. Utilisation non recommandée avec certains cétones
- Traitement efficace de 2 litres maximum de liquides chimiques et biologiques
- La stérilisation par irradiation aux rayons gamma élimine l’éventuelle contamination par les résidus OEt
- L’évent en amont évite la formation de vapeurs
- Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
Spécification
PES Hydrophile | |
Non stérile | |
Raccord cannelé cranté |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3/boîte |