Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Filtres universels pour seringues à membrane pour satisfaire toutes vos exigences de filtration analytique.
205.00€ - 3600.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE mouillable à l’eau |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 2,8 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | < 100 μl |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17144451
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4927 |
0,2 μm | 50/boîte |
205.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134451
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4914 |
0,45 μm | 50/boîte |
307.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154451
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4929 |
0,2 μm | 1 000/boîte |
3600.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164451
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4932 |
0,45 μm | 1 000/boîte |
3600.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
2,8 cm2 | |
PP | |
25 mm |
Non stérile | |
< 100 μl | |
55°C |