Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Filtres universels pour seringues à membrane pour satisfaire toutes vos exigences de filtration analytique.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4914
104.18 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
Non stérile | |
< 100 μl | |
200/carton | |
55°C |
0,45 μm | |
2,8 cm2 | |
PP | |
50/boîte | |
25 mm |