Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Versapor™, stériles
Filtre pour seringues à utiliser dans la culture cellulaire et dans d’autres recherches biologiques sensibles.
193.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Copolymère acrylique (hydrophile) |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 2,8 cm2 |
Quantité | 50/boîte |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17174271
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4199 |
5 μm |
193.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17164271
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4190 |
1,2 μm |
193.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17144271
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4188 |
0,8 μm |
193.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Répond aux besoins de filtration d’échantillons aqueux
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Copolymère acrylique (hydrophile) | |
2,8 cm2 | |
25 mm |
Stérile | |
50/boîte |