Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Versapor™, stériles
Filtre pour seringues à utiliser dans la culture cellulaire et dans d’autres recherches biologiques sensibles.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4190
183.35 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Répond aux besoins de filtration d’échantillons aqueux
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Copolymère acrylique (hydrophile) | |
Stérile | |
50/boîte |
1,2 μm | |
2,8 cm2 | |
25 mm |