Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en PVDF et sortie Minispike
Membrane hydrophile compatible avec une grande variété de solvants.
232.00€ - 2275.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PVDF |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | < 14 μl |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17164311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4452 |
0,45 μm | 100/boîte |
232.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4450 |
0,2 μm | 100/boîte |
248.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4545 |
0,45 μm | 1 000/boîte |
1905.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4544 |
0,2 μm | 1 000/boîte |
2275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Utile pour un large éventail d’applications, notamment pour la phase mobile agressive et non agressive basée sur les solvants
Spécification
PVDF | |
1 cm2 | |
PP | |
55°C |
Non stérile | |
< 14 μl | |
Sortie Minispike | |
13 mm |