Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en PVDF et sortie Minispike
Membrane hydrophile compatible avec une grande variété de solvants.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4545
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utile pour un large éventail d’applications, notamment pour la phase mobile agressive et non agressive basée sur les solvants
Spécification
PVDF | |
Non stérile | |
< 14 μl | |
1 000/boîte | |
55°C |
0,45 μm | |
1 cm2 | |
PP | |
Sortie Minispike | |
13 mm |