Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en PTFE et sortie Minispike
Filtres universels pour seringues à membrane pour satisfaire toutes vos exigences de filtration analytique.
290.00€ - 2275.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | < 14 μl |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17184351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4552 |
0,2 μm | 100/boîte |
304.44€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4553 |
0,45 μm | 100/boîte |
290.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4555 |
0,45 μm | 1 000/boîte |
2275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE | |
1 cm2 | |
PP | |
100°C |
Non stérile | |
< 14 μl | |
Sortie Minispike | |
13 mm |