Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en PTFE et sortie Minispike
Filtres universels pour seringues à membrane pour satisfaire toutes vos exigences de filtration analytique.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4555
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
< 14 μl | |
1 000/boîte | |
100°C |
0,45 μm | |
1 cm2 | |
PP | |
Sortie Minispike | |
13 mm |