Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF avec membrane en PVDF
Filtre pour seringues avec membrane hydrophile compatible avec une grande variété de solvants.
156.00€ - 3405.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Zone de filtration | 3,9 cm2 |
Matériau de boîtiers | PP |
Température (métrique) Max | 82°C |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17144671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4408 |
0,45 μm | 50/boîte | PVDF |
185.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17194671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4500 |
0,45 μm | 1 000/boîte | PVDF |
2670.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17184691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4793 |
0,2 μm | 50/boîte | Fibre de verre, PVDF |
178.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4308 |
0,45 μm | 1 000/boîte | Fibre de verre, PVDF |
2670.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17104701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4796 |
0,2 μm | 50/boîte | PVDF |
156.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4797 |
0,2 μm | 1 000/boîte | PVDF |
3185.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17124671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4309 |
0,45 μm | 25/tubes AutoPack | Fibre de verre, PVDF |
705.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4310 |
0,45 μm | 50/boîte | Fibre de verre, PVDF |
165.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4792 |
0,2 μm | 25/tubes AutoPack | Fibre de verre, PVDF |
790.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17194691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4794 |
0,2 μm | 1 000/boîte | Fibre de verre, PVDF |
3405.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Utile pour un large éventail d’applications, notamment pour la phase mobile agressive et non agressive basée sur les solvants
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Non stérile | |
PP | |
25 mm |
3,9 cm2 | |
82°C |