Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF avec membrane en PVDF
Filtre pour seringues avec membrane hydrophile compatible avec une grande variété de solvants.
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4794
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Utile pour un large éventail d’applications, notamment pour la phase mobile agressive et non agressive basée sur les solvants
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Specifications
Fibre de verre, PVDF | |
Non stérile | |
< 125 μl | |
1 000/boîte | |
25 mm |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
PP | |
82°C |