Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF avec membrane en PTFE
L’efficacité de rétention du filtre Acrodisc PSF peut prolonger directement la durée de vie de votre colonne HPLC.
148.00€ - 3230.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Zone de filtration | 3,9 cm2 |
Matériau de boîtiers | PP |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17164661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4219 |
0,45 μm | 50/boîte | PTFE |
152.74€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4225 |
0,2 μm | 50/boîte | PTFE |
148.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17104681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4501 |
0,45 μm | 1 000/boîte | PTFE |
3210.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17124681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4521 |
0,2 μm | 1 000/boîte | PTFE |
2670.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17194661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4302 |
0,45 μm | 1 000/boîte | Fibre de verre, PTFE |
3230.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4790 |
0,2 μm | 50/boîte | Fibre de verre, PTFE |
176.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17104671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4303 |
0,45 μm | 50/boîte | Fibre de verre, PTFE |
203.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17164691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4791 |
0,2 μm | 1 000/boîte | Fibre de verre, PTFE |
3185.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17184661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4301 |
0,45 μm | 25/tubes AutoPack | Fibre de verre, PTFE |
750.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Un nombre supérieur de filtres de rétention élimine les plus petites particules non dissoutes qui peuvent se déposer sur la tête de la colonne HPLC et affecter les résultats d’analyse à mesure qu’ils se dissolvent au cours d’une analyse
Spécification
Non stérile | |
3,9 cm2 | |
PP | |
25 mm |