Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF avec membrane en PTFE
L’efficacité de rétention du filtre Acrodisc PSF peut prolonger directement la durée de vie de votre colonne HPLC.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4302
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un nombre supérieur de filtres de rétention élimine les plus petites particules non dissoutes qui peuvent se déposer sur la tête de la colonne HPLC et affecter les résultats d’analyse à mesure qu’ils se dissolvent au cours d’une analyse
Spécification
Fibre de verre, PTFE | |
Non stérile | |
PP | |
100°C |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
1 000/boîte | |
25 mm |