Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF avec membrane en nylon
Filtre polyvalent pour filtration d’échantillons aqueux et à base de solvants.
149.00€ - 3210.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Zone de filtration | 3,9 cm2 |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17184671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4438 |
0,45 μm | 50/boîte | Nylon |
200.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4522 |
0,2 μm | 1 000/boîte | Nylon |
2670.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4436 |
0,2 μm | 50/boîte | Nylon |
149.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17184681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4549 |
0,45 μm | 50/boîte | Fibre de verre, nylon |
219.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4502 |
0,45 μm | 1 000/boîte | Nylon |
3210.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4528 |
0,45 μm | 1 000/boîte | Fibre de verre, nylon |
3210.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17124691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4786 |
0,2 μm | 25/tubes AutoPack | Fibre de verre, nylon | |||||
17134691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4787 |
0,2 μm | 50/boîte | Fibre de verre, nylon |
176.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4788 |
0,2 μm | 1 000/boîte | Fibre de verre, nylon |
2670.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4548 |
0,45 μm | 25/tubes AutoPack | Fibre de verre, nylon |
755.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Excellente compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools
- Permet d’économiser du temps car aucun pré-mouillage n’est nécessaire
Spécification
Non stérile | |
3,9 cm2 | |
PP |