Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF avec membrane en nylon
Filtre polyvalent pour filtration d’échantillons aqueux et à base de solvants.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4788
2121.84 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools
- Permet d’économiser du temps car aucun pré-mouillage n’est nécessaire
Spécification
Fibre de verre, nylon | |
Non stérile | |
PP | |
25 mm |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
1 000/boîte |