Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ MS avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Le filtre pour seringues Acrodisc™ MS est spécialement conçu pour prolonger la durée de vie des colonnes UHPLC utilisées pour préparer les échantillons analytiques par chromatographie liquide / spectrométrie de masse (LC/MS), sans ajouter beaucoup de substances extractibles et avec une adsorption minimale des analytes.
257.00€ - 262.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE mouillable à l’eau |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | HDPE |
Description
- Disponible en diamètres de 13 et 25 mm avec une membrane en PTFE mouillable à l’eau de 0,2 μm et des boîtiers en PEHD
- Conçu avec une membrane en polytétrafluoroéthylène mouillable à l’eau dans des boîtiers en polyéthylène haute densité (PEHD)
- L’efficacité des filtres à éliminer des particules a été examinée en utilisant des suspensions de microsphères en polymère à 0,05 % avec un diamètre moyen de 0,31 μm
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
0,2 μm | |
Non stérile | |
HDPE |