Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ MS avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Le filtre pour seringues Acrodisc™ MS est spécialement conçu pour prolonger la durée de vie des colonnes UHPLC utilisées pour préparer les échantillons analytiques par chromatographie liquide / spectrométrie de masse (LC/MS), sans ajouter beaucoup de substances extractibles et avec une adsorption minimale des analytes.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) MS-3201
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17104761
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Disponible en diamètres de 13 et 25 mm avec une membrane en PTFE mouillable à l’eau de 0,2 μm et des boîtiers en PEHD
  • Conçu avec une membrane en polytétrafluoroéthylène mouillable à l’eau dans des boîtiers en polyéthylène haute densité (PEHD)
  • L’efficacité des filtres à éliminer des particules a été examinée en utilisant des suspensions de microsphères en polymère à 0,05 % avec un diamètre moyen de 0,31 μm
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE mouillable à l’eau
Non stérile
HDPE
0,2 μm
3,9 cm2
25 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers