Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs à pression positive AcroCap™
Conçus pour une filtration rapide et à pression positive de solutions aqueuses jusqu’à 3 litres.
118.00€ - 146.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 15 cm |
Type d’entrée | Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po) |
Type de sortie | Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po) |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17144321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4480 |
0,2 μm |
118.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17154321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4481 |
0,1 μm |
121.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17164321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4482 |
0,45 μm |
146.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Élimine le risque de résidus cytotoxiques lors de la stérilisation à l’OEt
- L’évent hydrophobe intégré évite la formation de poches d’air
- Produit non approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres
Spécification
PES Hydrophile | |
15 cm | |
Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po) |
Stérile | |
Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po) | |
10/boîte |