Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs à pression positive AcroCap™
Conçus pour une filtration rapide et à pression positive de solutions aqueuses jusqu’à 3 litres.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4482
137.23 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Élimine le risque de résidus cytotoxiques lors de la stérilisation à l’OEt
- L’évent hydrophobe intégré évite la formation de poches d’air
- Produit non approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres
Specifications
PES Hydrophile | |
Stérile | |
Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po) | |
10/boîte |
0,45 μm | |
15 cm | |
Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po) |