Learn More
Aide d’acridine-9-carboxylique hydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
67.34€ - 691.44€
Identifiants chimiques
CAS | 332927-03-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.23 |
Numéro MDL | MFCD00149578 |
Clé InChI | IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x |
CID PubChem | 16211687 |
SMILES | OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10230173
|
Thermo Scientific Acros
400220010 |
1 g | Flacon en verre |
67.34€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10035720
|
Thermo Scientific Acros
400220050 |
5 g | Flacon en verre |
206.03€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10320134
|
Thermo Scientific Acros
400220250 |
25 g | Flacon en verre |
691.44€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
332927-03-4 | |
223.23 | |
IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N | |
16211687 |
C14H9NO2 | |
MFCD00149578 | |
9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x | |
OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12 |
Spécification
Acridine-9-carboxylic acid hydrate | |
96.0 | |
220.0°C | |
Authentique | |
C14H9NO2 | |
22,V,3,413 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,pyridine,acetic acid,acetonitrile | |
OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12 | |
223.23 | |
241.25 | |
Poudre cristalline |
332927-03-4 | |
100.0 | |
Vert-jaune à jaune | |
97% | |
MFCD00149578 | |
9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x | |
IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N | |
acide acridine-9-carboxylique ; hydrate | |
16211687 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.