Learn More
Aide d’acridine-9-carboxylique hydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10230173
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332927-03-4
Formule moléculaire C14H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Numéro MDL MFCD00149578
Clé InChI IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
CID PubChem 16211687
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Acridine-9-carboxylic acid hydrate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220.0°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 22,V,3,413
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: ethanol,pyridine,acetic acid,acetonitrile
Nom IUPAC acide acridine-9-carboxylique ; hydrate
Poids de la formule 241.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.