Learn More
Chlorure d’acétyle, solution 1 M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
29.50€ - 97.89€
Identifiants chimiques
CAS | 75-36-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.50 |
Numéro MDL | MFCD00000719 |
Clé InChI | WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 |
CID PubChem | 6367 |
ChEBI | CHEBI:37580 |
Nom IUPAC | Chlorure d’acétyle |
SMILES | CC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15415367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32616.AE |
100 mL | N/A | ||||||
15425367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32616.AP |
500 mL |
97.89€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-36-5 | |
78.50 | |
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N | |
6367 | |
Chlorure d’acétyle |
C2H3ClO | |
MFCD00000719 | |
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 | |
CHEBI:37580 | |
CC(Cl)=O |
Spécification
Acetyl chloride | |
1.294 | |
MFCD00000719 | |
Moisture sensitive | |
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure d’acétyle | |
6367 | |
78.5 |
75-36-5 | |
C2H3ClO | |
UN1593 | |
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 | |
CC(Cl)=O | |
78.50 | |
CHEBI:37580 | |
1M de soln. dans le dichlorométhane |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H302-H315-H319
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H336-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-865-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only