Learn More
Chlorure d’acétyle, solution 1 M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15415367
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-36-5
Formule moléculaire C2H3ClO
Poids moléculaire (g/mol) 78.50
Numéro MDL MFCD00000719
Clé InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CID PubChem 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nom IUPAC Chlorure d’acétyle
SMILES CC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl chloride
Densité 1.294
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1593
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 78.5
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M de soln. dans le dichlorométhane